Learn More
MedChemExpress Lathyrol
Code produit 16431438
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431438 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16431438 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0561
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Lathyrol is a natural product, and is used for cancer treatment.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 334.45 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 34420-19-4
Type de produit Natural Products
Pureté 99.52%
Solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.00 mM)
Quantité 5 mg