Learn More
MedChemExpress Lathyrol
Code produit 16483876
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483876 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16483876 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0561
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
MedChemExpress Lathyrol is a natural product, and is used for cancer treatment.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 334.45 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 34420-19-4
Type de produit Natural Products
Pureté 99.52%
Solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.00 mM)
Quantité 25 mg