Learn More
R&D Systems™ Latrunculine A
Code produit 18005152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18005152 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18005152 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3973/100U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.23€
    265.65€ / 100µg
    Économisez 29.58€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of actin assembly and polymerization
Latrunculin A is a reversible inhibitor of actin assembly; blocks actin adenine nucleotide exchange. Complexes with actin in vitro and interacts with actin monomers only, unlike cytochalasins. Prevents actin repolymerization into filaments and disrupts the actin cytoskeleton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 μg
Gamme de produits Tocris
Type de produit Latrunculin A
Pureté 0.95
Poids moléculaire 421.55
Inhibiteurs Latrunculin A
Usage exclusivement réservé à la recherche