Learn More
Tocris Bioscience™ Latrunculin B
Description
Inhibitor of actin polymerization. Interacts with G-actin in a 1:1 ratio to inhibit polymerization into F-actin in vitro (IC50 values are ∽60 and ∽900 nM in absence and presence of calf serum, respectively). Marine toxin.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4R)-[(1R,4Z,8Z,10S,13R,15R)-15-hydroxy-5,10-dimethyl-3-oxo-2,14-dioxabicyclo[11.3.1]heptadeca-4,8-d |
| CAS | 76343-94-7 |
| Quantité | 1 mg |
| Solubilité | Soluble to 50mM in DMSO and to 50mM in ethanol |
| Formule moléculaire | C20H29NO5S |
| Poids de la formule | 395.51 |
| Forme physique | Lyophilized Film |
| Pureté | >97% |
| Poids moléculaire | 395.51 |