Learn More
Masterflex™ Angle de maintien du connecteur de réseau de 90 degrés pour les tiges métalliques en aluminium Masterflex
Code produit 12916826 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) de la tige:
0,5 in
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) de la tige Conditionnement
12916826 0,5 in 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12916826 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0804132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    263.27€ / 12 pièces
    Économisez 16.73€
    5% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Connectez des tiges et/ou des pinces à votre cadre ou créez un cadre de laboratoire personnalisé
  • Angle de maintien 90°
  • aluminium
  • Surfaces lisses, arrondies et faciles à nettoyer
  • Les vis de réglage coudées permettent une configuration en toute simplicité et empêchent le mauvais alignement
  • Conçues pour la con
Spécification
Matériau Aluminium revêtu de silicone
Longueur (impériale) 1,25 in
Diamètre (impériale) de la tige 0,5 in
Dimensions Plage de prise en main : 9 à 0,5 in
Description Cadre et tige
À utiliser avec (application) Construction de cadres de laboratoire dans un modèle de réseau