Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Plateau universel KS
Code produit 10431122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
430 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10431122 430 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10431122 Fournisseur Edmund Bühler GmbH™ Code fournisseur 0051 471
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Plateau avec revêtement et perforations pour la fixation individuelle de pinces à ressort ou racks pour tubes à essai pour agitateur KS 15
  • Plateau revêtu avec perforations
  • Permet la fixation individuelle de pinces à ressort, de racks de tubes à essai ou de supports pour 1 microplaque
  • Dimensions de la plateforme d’agitation : 430 x 300 mm.
Spécification
Type de produit Plateau universel
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 430 x 300 mm
À utiliser avec (application) Fixation individuelle de pinces à ressort, portoirs pour tubes à essai/supports pour 1 microplaque