Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Plateau universel pour agitateurs à plateforme
Code produit 10665271
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
VKS 75
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
10665271 VKS 75
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10665271 Fournisseur Edmund Bühler GmbH™ Code fournisseur 0051 474
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fixez les pinces à ressort ou les racks pour tubes à essai à travers les orifices prépercés. Le plateau universel pour agitateurs à plateforme Edmund Bühler GmbH™ nécessite un pied à charnière ou un portoir pour tubes à essai pour la fixation des tubes à essai.
  • Fixez les pinces à ressort, les racks de tubes à essai ou les supports pour 1 microplaque dans les orifices percés au préalable
  • Capacité maximale des flacons : jusqu’à 2 x 5000 ml
  • Capacité maximale pour les racks de tubes à essai : 5 unités
  • Pour la fixation des racks de tubes à essai sur un plateau universel, un rack pour tubes à essai et un pied à charnière sont nécessaires
Spécification
Capacité Flacons Erlenmeyer, portoirs pour tubes à essai, microplaques
Type de produit Plateau universel
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 760 x 600 mm
Longueur (métrique) 760 mm
Largeur (métrique) 600 mm
À utiliser avec (équipement) VKS 75
Comprend Perçages pour pinces à ressort/supports pour tubes d'essai