Learn More
Circulateurs à immersion Lauda™ Alpha 2
Code produit 12042392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension
12042392 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12042392 Fournisseur Lauda Code fournisseur L000618
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Certifications/Conformité CE
Débit 15 l/min
Type de pompe Pression
Gamme de températures 25°C à 100°C
Affichage LED
À utiliser avec (application) Préparation d’échantillons pour les analyses chimico-pharmaceutiques, contrôle précis de la température dans les substances sensibles
Pression max. 0,2 bar
Modèle LCE0226
Température (métrique) maximale 100°C
Stabilité de la température ±0,05 K
Largeur (métrique) 125 mm
Hauteur (métrique) 300 mm
Profondeur (métrique) 150 mm
Poids (métrique) 3,5 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz