Learn More
Lauda™ Le congélateur-coffre LAUDA Versafreeze VF avec fiche coudée (CEE7/7)
Code produit 17377669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
19,6 pi3
26,5 pi3
7,2 pi3
Gamme de températures:
-50°C à -85°C
0°C à -40°C
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Gamme de températures unitSize
17377669 7,2 pi3 0°C à -40°C 1 pièce
17387669 19,6 pi3 0°C à -40°C 1 pièce
17397669 26,5 pi3 0°C à -40°C 1 pièce
17307679 7,2 pi3 -50°C à -85°C 1 pièce
17317679 19,6 pi3 -50°C à -85°C 1 pièce
17327679 26,5 pi3 -50°C à -85°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17377669 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L003335
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le LAUDA Versafreeze VF est un congélateur-coffre dont le cordon d’alimentation est équipé d’une fiche coudée (CEE7/7).
  • Congélateur-coffre de laboratoire avec un contrôle fiable et une isolation très efficace pour le stockage à long terme et l’assurance qualité.
Spécification
Type Congélateur-coffre à ultra-basse température
Capacité (impériale) 7,2 pi3
Capacité (métrique) 205 L
Gamme de températures 0°C à -40°C
Modèle de porte Couvercle isolé, panneaux isolants
No. of Doors 1 (1 compartiment)
Matériau de la hotte Acier inoxydable
Isolation Mousse en polyuréthane
Intérieur Acier inoxydable
Finition externe Acier thermolaqué
Nbre de racks 15 portoirs
Certifications/Conformité CE
Modèle Coffre, VF 20040 C
Affichage Écran couleur tactile 4,3 po
Roulettes 4 (2 verrouillables)
Couleur Blanc
Type de condenseur Refroidissement par air
Ports Orifice d’égalisation de pression de 13 mm de diamètre
Gamme de produits LAUDA Versafreeze
Garantie 5 ans
Dégivrage Manuel
Couvercle Étanche et isolé, avec serrure
Eau réfrigérée En option
Options de surveillance Enregistreur de données intégré, options de surveillance externe multiples
Sorties de données USB, Ethernet RJ45, RS485
Modes de fonctionnement Sécurité maximale des échantillons
Protection des points de consigne Notifications d’alarme multiples, mémoire non volatile
Ampérage Max. 2,0/16 A
Type de prise CEE 7/7
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 0,6 kW
Compensation de tension Non, unité adaptée aux 207 - 253 V
Réfrigérant R1270
Capacité 2 in Boîtes (135)