Learn More
Oxyde de Lauramine, TRC
Code produit 30479364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479364 25 g 25g
30467601 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30479364 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL17853025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1643-20-5
Formule moléculaire C14 H31 N O
Poids moléculaire (g/mol) 229.4
Synonyme Dodecylamine, N,N-dimethyl-, N-oxide (6CI,8CI), 101CG, AX, AX (amine oxide), AX 22, AX agent, AX-CS, AX-S, AX-SS, Admox 12, Amiphitol 20N, Ammonyx AO, Ammonyx C10 Amine Oxide, Ammonyx DMCD 40, Ammonyx LO, Ammonyx LO-E, Amogen AOL, Amphitol 20N, Aromox DM 12D, Aromox DM 12D-W, Aromox DM 12DW(C), Aromox DM 12W, Aromox DMA 2DW, Aromox DMCD, Atlas CD 413, Barlox 12i, C 12AX, CFS 560, Cadenac DM 12D-W, Cadenax DM 12DW, Cadenax DM 12DW(C), Cadenax DM 12DW(S), Cadenax DM 12DW-S, ColaLux Lo, Conco XAL, Cyclomox L, DDAO, DDNO, Dimethylaurylamine oxide, Dimethyldodecylamine N-oxide, Dimethyldodecylamine oxide, Dimethyllaurylamine oxide, Dodecydimethylamine-N-oxide, Dodecyldimethylamine oxide, Emal 20N, Emcol L, Emcol LO, Empigen OB, Genaminox K 12, Genaminox LA, Incromine oxide L, LDAO, Lauramine oxide, Laurylamine oxide, Lauryldimethylamine N-oxide, Lauryldimethylamine oxide, Lauryldimethylammonium oxide, MON 59121, Macat AO 12, Mackamine CO-SP, Mackamine LO, N,N-Dimethyl-1-dodecanamine N-oxide, N,N-Dimethyl-1-dodecanamine oxide, N,N-Dimethyl-N-dodecylamine N-oxide, N,N-Dimethyl-n-dodecylamine oxide, N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide, N,N-Dimethyldodecylamine oxide, N-Dodecyl-N,N-dimethylamine oxide, N-Lauryl-N,N-dimethylamine oxide, N-Lauryldimethylamine N-oxide, Ninox DMCD 40, Ninox L, Nissan Unisafe A-LM, OA 12, OB 2, OB 2 (surfactant), Oxamin LO, Oxidet DM 20, Rewominox L 408, Rhodamox L, Rhodamox LO, Schercamox DML, Softamine L, TAO 14, Tomah AO 728, Unisafe A-LM, Unisafe A-LMR, Unisorb A-LM, Vicamox 401, Wondamin OX 300, Wondamine OX 300, n-Dodecyl-N,N-dimethylamine-N-oxide, n-Dodecyldimethylamine oxide, 1-Dodecanamine, N,N-dimethyl-, N-oxide
Nom IUPAC N,N-diméthyldodecan-1-oxyde d’amine
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lauramine Oxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
Poids de la formule 229.2406
Pourcentage de pureté >95%