Learn More
Lauric acid, MedChemExpress
Description
Lauric acid is a middle chain-free fatty acid with strong bactericidal properties. The EC50s for P. acnes, S.aureus, S. epidermidis, are 2, 6, 4 μg/mL, respectively.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Lauric acid |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 143-07-7 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H24O2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 250 mg/mL (1248.00 mM) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(O)=O |
| Show More |