Learn More
Chlorure de lauroyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10419270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10419270 250 g Flacon en verre 250g
10308903 50 g Flacon en verre 50g
10615612 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10419270 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169032500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 112-16-3 | C12H23ClO | 218.77 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-16-3
Formule moléculaire C12H23ClO
Poids moléculaire (g/mol) 218.77
Numéro MDL MFCD00000740
Clé InChI NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365
CID PubChem 8166
Nom IUPAC Chlorure de dodécanoyle
SMILES CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lauroyl chloride
Point de fusion -17.0°C
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 134.0°C to 137.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)10COCl
Indice de réfraction 1.4440 to 1.4460
Quantité 250 g
Beilstein 02, 363
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: organic solutions
Poids de la formule 218.77
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lauroyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.