Learn More
Méthacrylate de lauryle, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10294891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10294891 100 mL Flacon en verre 100mL
10692942 500 mL Flacon en verre 500mL
11924961 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10294891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 347711000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 142-90-5 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-90-5
Formule moléculaire C16H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 254.41
Numéro MDL MFCD00008972
Clé InChI GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecyl methacrylate, lauryl methacrylate, dodecyl 2-methylacrylate, metazene, n-dodecyl methacrylate, sipomer lma, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, lama, ageflex fm 246
CID PubChem 8906
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-énoate de dodécyle
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lauryl methacrylate
Note relative au nom 96%
Point de fusion -23.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.8710g/mL
Point d’éclair 126°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2=C(CH3)COO(CH2)11CH3
Indice de réfraction 1.4440 to 1.4470
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.871
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Stabilisateur 300 to 500ppm MEHQ
Viscosité 4.7 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 254.41
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide