Learn More
Méthacrylate de Lauryl, TRC
Code produit 30475585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475585 1 g 1g
30466361 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30475585 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL1787651G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-90-5
Formule moléculaire C16H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 254.41
Synonyme Ageflex FM 246, Blemmer LMA, Dodecyl 2-methyl-2-propenoate, Dodecyl methacrylate, Exceparl L-MA, GE 410, GE 410 (methacrylate), LAMA, LMA, Lauryl methacrylate, Light Ester L, MA 13, MA 13 (methacrylate), NSC 5188, Rocryl 320, SR 313, SR 313E, Sipomer LMA, n-Dodecyl methacrylate
Nom IUPAC Dodécyl 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lauryl Methacrylate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C16H30O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-16(17)15(2)3/h2,4-14H2,1,3H3
Poids de la formule 254.2246