Learn More
(±)-Lavandulyl Acetate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lavandulyl Acetate |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H20O2/c1-9(2)6-7-12(10(3)4)8-14-11(5)13/h6,12H,3,7-8H2,1-2,4-5H3 |
| Poids de la formule | 196.1463 |