Learn More
Lavendustin A, MedChemExpress
Description
Lavendustin A (RG-14355), isolated from Streptomyces Griseolavendus, is a potent, specific and ATP-competitive inhibitor of tyrosine kinase, with an IC50 of 11 ng/mL for EGFR-associated tyrosine kinase. It suppresses VEGF-induced angiogenesis and blocks the induction of LTPGABA-A.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lavendustin A |
| CAS | 125697-92-9 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H19NO6 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | RG-14355 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 250 mg/mL (655.51 mM) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC(N(CC2=CC(O)=CC=C2O)CC3=CC=CC=C3O)=CC=C1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 381.38 |
| Afficher plus |