Learn More
Lavendustin A, TRC
Code produit 30482179
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30482179 5 mg 5mg
30470907 25 mg 25mg
30481944 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30482179 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL2150005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125697-92-9
Formule moléculaire C21 H19 N O6
Poids moléculaire (g/mol) 381.38
Nom IUPAC 5-[(2,5-dihydroxyphenyl)methyl-[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino]-2-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)N(Cc2ccccc2O)Cc3cc(O)ccc3O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lavendustin A
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H19NO6/c23-16-6-8-19(25)14(9-16)12-22(11-13-3-1-2-4-18(13)24)15-5-7-20(26)17(10-15)21(27)28/h1-10,23-26H,11-12H2,(H,27,28)
Poids de la formule 381.1212