Learn More
Thermo Scientific Chemicals Réactif de Lawesson, 97 %
Code produit 11494020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494020 5 g 5g
11401898 25 g 25g
11411898 100 g 100g
11421898 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11494020 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A14530.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19172-47-5 | C14H14O2P2S4 | 404.452 g/mol
Lawesson's reagent is a thiation agent used to convert carbonyl compounds into thiocarbonyls. It is also used to thionate enones, esters, lactones, amides, lactams and quinones. Further, it is used to prepare thiols from alcohols. It is associated with silver perchlorate and utilized as and oxophilic Lewis acid catalyst for Diels-Alder reaction of dienes with alfa, beta-unsaturated aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le réactif de Lawesson est un agent de thionation utilisé pour convertir les composés carbonylés en thiocarbonyles. Il est également utilisé pour les énones thionate, les esters, les lactones, les amides, les lactamines et les quinones. De plus, il est utilisé pour préparer des thiols à partir d’alcools. Il est associé au perchlorate d’argent et utilisé comme catalyseur d’acide de Lewis oxophile pour la réaction de Diels-Alder des diènes avec les aldéhydes alpha et bêta-non saturés.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19172-47-5
Formule moléculaire C14H14O2P2S4
Poids moléculaire (g/mol) 404.452
Numéro MDL MFCD00005171
Clé InChI CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lawesson's reagent, lawesson reagent, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, unii-a4125mq8rx, 1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-, 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide, 4-methoxyphenylthiophosphoric cyclic di thioanhydride
CID PubChem 87949
Nom IUPAC 2,4-bis(4-méthoxyphényl)-2,4-bis(sulfanylidène)-1,3,2$l^{5},4$l^{5}-dithiadiphosphétane
SMILES COC1=CC=C(C=C1)P2(=S)SP(=S)(S2)C3=CC=C(C=C3)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Lawesson's Reagent
Point de fusion 221°C to 225°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3134
Beilstein 1024888
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,5391
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 404.47
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lawesson's Reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide