Learn More
Berthold Technologies LB 983 NightOWL II Système d’imagerie in vivo
Code produit 31908716 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu, gris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31908716 Bleu, gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31908716 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 4050830
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le NightOWL II propose un système d’imagerie optique in vivo modulaire et facile à utiliser, offrant une grande sensibilité et une haute résolution. Avec diverses sources lumineuses et des ports étanches pour insérer des câbles, des fibres optiques ou des manipulateurs, il offre la flexibilité nécessaire pour toute application d’imagerie in vivo.
  • Caméra CCD ultrasensible rétroéclairée (rétroéclairée) avec une grande efficacité quantique sur l’ensemble du spectre visible au proche infrarouge pour la luminescence et la fluorescence.
  • Refroidissement efficace de l’ensemble (absolu de -80 à -90 °C selon la température ambiante) pour garantir un bruit très faible, permettant ainsi de longs temps d’exposition d’intégrer le signal au fil du temps et détecter même des signaux lumineux très faibles.
  • Meuble étanche à la lumière, empêchant toute interférence de la lumière ambiante.
  • Appareil photo motorisé pour obtenir une résolution et une mise au point optimales de l’échantillon. L’appareil peut être déplacé d’une hauteur de 50 mm à 725 mm, permettant de faire la mise au point sur chaque taille d’échantillon jusqu’à 250 mm. Une table macro est disponible pour les gros plans.
  • Option à bride qui permet un accès étanche à la lumière à l’intérieur pour les tubes, câbles ou même fibres optiques, par exemple pour l’éclairage spécial des plantes. La bride peut être personnalisée pour des usages particuliers.
  • Les accessoires disponibles incluent diverses sources lumineuses pour différentes applications, une unité d’anesthésie gazo-gazeuse, une table chauffante pour maintenir une température corporelle optimale, et bien plus encore.
  • Le logiciel convivial IndiGO™ contrôle l’instrument et facilite le traitement d’image. Il offre une gestion facile des longueurs d’onde et une option optionnelle de conformité 21 CRF partie 11, d’alignement animal et d’alignement d’atlas de souris numérique.
Spécification
Type Systèmes d’imagerie
À utiliser avec (application) Imagerie in vivo
Couleur Bleu, gris
Système d’exploitation Station de travail Windows
Logiciel IndiGO
Profondeur (métrique) 400 mm
Hauteur (métrique) 1220 mm
Poids (métrique) 85 Kg
Largeur (métrique) 600 mm
Certifications/Conformité CE, EN
Alimentation électrique Min. 3 douilles
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Puissance Max 400 VA