Learn More
Gibco™ bouillon LB
Code produit 11508646 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1 pièce
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11508646 500 mL 500mL
11380872 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11508646 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10855021
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu de croissance liquide prêt à l’emploi utilisé pour la culture bactérienne
Le bouillon LB est l’un des milieux bactériens les plus référencés pour cultiver et maintenir des souches d’Escherichia coli (E. coli). Le bouillon LB est basé sur la formulation Lennox, l’un des
  • Le bouillon LB stérilisé par filtration peut être utilisé pour presque toutes les applications qui nécessitent une étape de mise en culture bactérienne liquide, comme l’expression, le clonage et l’expansion de protéines.
  • Prêt à l’emploi dans Gibco optimisé
Bioproduction, clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient 1 flacon de bouillon LB (1X), 500 ml
Format Flacon
Type de milieu LB
Méthode de préparation Prêt à l’emploi
Type de produit Bouillon
Stérilité Stérile
Classe d’organisme cible E. coli
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Escherichia coli