Learn More
Fisher BioReagents™ Bouillon LB, Miller (Granulé)
Code produit 11325992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
Type d’emballage:
Flacon poly
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage unitSize
11325992 2000 g Flacon poly 2kg
11345992 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11325992 Fournisseur Fisher BioReagents™ Code fournisseur BP97232
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisé comme milieu de croissance microbienne pour la culture de souches d’E. coli destinée à la préparation d’ADN plasmidique et de protéines recombinantes.
  • Instructions pour les milieux de culture : Ajoutez 25 g à 1 l d’eau purifiée, telle que BP2820 (Fisher BioReagents, eau de qualité, culture cellulaire microbienne), puis ajustez le pH à 7,2. Chauffez et agitez fréquemment pour dissoudre complètement. Avant utilisation, stériliser en autoclavage pendant 15 minutes.
  • La concentration de chlorure de sodium dans la formulation Miller est de 2X la concentration de la formulation Lennox pour permettre une concentration optimale de sel pour une souche spécifique
  • Format : Poudre granulée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Déshydraté
Type de milieu bouillon LB
Type de produit Culture bactérienne
Formule Peptone de caséine 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 10 g/l
À utiliser avec (application) Milieux de culture de microbiologie
Type d’emballage Flacon poly
Quantité 2000 g