Learn More
Fisher BioReagents™ Bouillon LB, Miller (Granulé)
Code produit 11345992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
Type d’emballage:
Flacon poly
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage Conditionnement
11345992 500 g Flacon poly 500g
11325992 2000 g Flacon poly 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11345992 Fournisseur Fisher BioReagents™ Code fournisseur BP9723500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisé comme milieu de croissance microbienne pour la culture de souches d’E. coli destinée à la préparation d’ADN plasmidique et de protéines recombinantes.
  • Instructions pour les milieux de culture : Ajoutez 25 g à 1 l d’eau purifiée, telle que BP2820 (Fisher BioReagents, eau de qualité, culture cellulaire microbienne), puis ajustez le pH à 7,2. Chauffez et agitez fréquemment pour dissoudre complètement. Avant utilisation, stériliser en autoclavage pendant 15 minutes.
  • La concentration de chlorure de sodium dans la formulation Miller est de 2X la concentration de la formulation Lennox pour permettre une concentration optimale de sel pour une souche spécifique
  • Format : Poudre granulée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre granulée
Type de milieu bouillon LB
Type de produit Milieux de culture de microbiologie
Formule Peptone de caséine 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 10 g/l
À utiliser avec (application) Pour le maintien et la propagation d’Escherichia coli dans les procédures de biologie moléculaire
Type d’emballage Flacon poly
Quantité 500 g