Learn More
Thermo Scientific Chemicals LB Broth (modification de Miller)
Code produit 11362599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Type d’emballage:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage unitSize
11362599 100 g Bouteille en verre 100g
11372599 500 g Bouteille en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362599 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H26676.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La (+)-déhydroisoandrostérone, numéro CAS 53-43-0, également connue sous le nom d’androsténolone, est un précurseur d’hormone stéroïde endogène.Il s’agit d’un intermédiaire dans la conversion du cholestérol en androgènes et œstrogènes.
For the growth of E. coli and other enteric bacteria. LB Luria contains less salt than LB Miller and LB Lennox. LB Luria is used for cultivating salt-sensitive strains of E. coli and enteric bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La (+)-déhydroisoandrostérone est un précurseur d’hormone stéroïde endogène qui agit comme intermédiaire dans la conversion du cholestérol en androgènes et œstrogènes
Applications
  • Il s’agit d’une hormone stéroïde endogène et naturelle produite en grande partie par les glandes surrénales, mais aussi par les testicules et les ovaires
  • On a décrit que la (+)-déhydroisoandrostérone pourrait jouer un rôle dans la réponse immunitaire et au stress
  • La (+)-déhydroisoandrostérone peut être convertie en testostérone, androstènedione, estradiol et estrone
  • La (+)-déhydroisoandrostérone est dérivée du cholestérol par l’action de deux enzymes du cytochrome P450
  • Elle peut induire des effets biologiques directs et indirects in vivo en modulant le récepteur de GABA-α et des complexes récepteurs N-Méthyle-D-aspartique (NMDA).
  • Elle peut également augmenter la sécrétion d’insuline des cellules β pancréatiques et l’activité anti-glucocorticoïde
  • Il est utile de détecter l’excès d’activité surrénale, car elle est produite presque exclusivement par les glandes surrénales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type d’emballage Bouteille en verre
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopique