Learn More
MP Biomedicals™ Milieu LB, déshydraté (capsules)
Code produit 11303229 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1kg
454g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11303229 454 g 454g
11373229 5000 g -
11343229 1000 g 1kg
11373219 227 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11303229 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 113002021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.87€
    161.70€ / 454g
    Économisez 15.17€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les formulations pour le milieu de croissance d’E. coli appelé milieu LB contiennent généralement 10 g de tryptone et 5 g d’extrait de levure par litre et le milieu LB Lennox contient 10 g de NaCl par litre
Spécification
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified™
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Forme Déshydraté
Type de produit Milieux de culture de microbiologie
Formule Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l
À utiliser avec (application) Pour la croissance d’Escherichia coli, les plasmides et d’autres cultures bactériennes dans un milieu liquide
Quantité 454 g