Learn More
BD™ Plaques de gélose LBS
Code produit 15796162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gélose LBS : Plaques de 20 x 9 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15796162 Gélose LBS : Plaques de 20 x 9 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15796162 Fournisseur BD™ Code fournisseur 255011
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Les plaques de géloses LBS BD™, également connues sous le nom de gélose Rogosa, est un milieu semi-défini, partiellement sélectif, prêt à être utilisé pour l’isolement et le dénombrement des lactobacilles des aliments et de la flore intestinale, vag
La gélose LBS BD est utilisée pour l’isolement et le dénombrement des lactobacilles des aliments, des produits laitiers et des flores intestinales, vaginales et dentaires humaines.
  • La gélose LBS est plus sélective pour prévenir la prolifération des moisissures, des streptocoques et des organismes de dispersion que la gélose au jus de tomate
  • La caséine peptone, l’extrait de levure et le sel d’ammonium fournissent de l’azote
  • Le polysorbate 80 fournit les acides gras nécessaires à la croissance des lactobacilles
  • Le manganèse et le magnésium sont des facteurs de croissance
  • Le glucose est une source universelle d’énergie et de carbone
  • Le citrate d’ammonium, l’acétate de sodium, l’acide acétique et le sulfate ferreux agissent comme inhibiteurs des streptocoques et d’autres organismes contaminants et fournissent le pH faible toléré par les lactobacilles, mais pas par de nombreux autres organismes
  • Le phosphate, ainsi que l’acétate et l’acide acétique, stabilise le pH
Fournis dans des plaques Stacker™ prêtes à l’emploi
  • Les milieux plaqués préparés sont prêts pour une utilisation immédiate
  • Microbiologiquement contrôlé pour l’isolement non compromis des micro-organismes
  • Le couvercle et le fond spécialisés permettent aux plaques de se verrouiller et de s’empiler sans glisser
  • La conception spécialement conçue se sépare facilement sans agitation de l’échantillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage À conserver dans l’obscurité dans le manchon d’origine entre 2 et 8°C
Détecte Lactobacilles
Format Plaques de culture préparées
Type de produit Plaque de gélose
Classe d’organisme cible Lactobacilles
Formule Pour 1 l préparé : Produit de digestion pancréatique de caséine 10 g, hydrate d’acétate de sodium 25 g, extrait de levure 5 g, acide acétique 1,3 ml, phosphate de dihydrogène de potassium 6 g, sulfate de magnésium 0,575 g, citrate d’ammonium 2 g, sulfate de manganèse 0,12 g, Glucose 20 g, sulfate ferreux 0,034 g, polysorbate 80 1 g, gélose 15 g
À utiliser avec (application) Isolement et dénombrement des lactobacilles provenant des aliments et de la flore intestinale, vaginale et dentaire
Conditions d’incubation 35 ± 2°C dans une atmosphère aérobie
Temps d’incubation 48-72 heures
Type d’emballage 10 plaques avec couvercle par manchon en plastique
Quantité 20 plaques
Diamètre (métrique) 90 mm