Learn More
Lovibond™ Spectrophotomètre d’imagerie portatif LC100
Code produit 15564283
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Alimentation, boissons, cosmétiques, produits pharmaceutiques
Alimentation/Boissons, Cosmétiques, Pharmacie/Médical
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) unitSize
15564283 Alimentation, boissons, cosmétiques, produits pharmaceutiques 1 pièce
15360815 Alimentation/Boissons, Cosmétiques, Pharmacie/Médical -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15564283 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 401100
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Crée des rapports de conformité aux formats PDF ou Excel qui peuvent être facilement partagés avec un PC ou une imprimante compatible
  • Chaque mesure associe 27 images illuminées avec des couleurs différentes et dans des directions différentes
  • Permet d’afficher un aperçu de la zone de mesure et de stocker et rappeler l’image après la mesure
  • Mesure et stocke jusqu’à 20 normes de référence avec chaque date et heure estampillées avec l’option de nom
  • Stocke jusqu’à 350 mesures d’échantillons sur l’appareil et les compare aux étalons de référence
  • Les échantillons peuvent être marqués via un clavier à l’écran pour du texte ou via un enregistreur vocal intégré
  • Pour une utilisation en intérieur uniquement
Trousse intégrée LC100 et SV100
  • Contenus : spectrophotomètre, support, cellules d’échantillon, cordon USB, mallette de transport
  • Aliments et boissons, textiles, produits chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, médicaux et cliniques
Spécification
Affichage TFT
À utiliser avec (application) Alimentation, boissons, cosmétiques, produits pharmaceutiques
Comprend Spectrophotomètre, support, cellules d’échantillon, cordon USB, boîtier de transport
Durée de mesure 1,8 sec