Learn More
- Home
- Products
- Fournitures de chromatographie
- Tubulures pour chromatographie
- Trajan Scientific and Medical™ Tubulure LC PEEKsil™
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure LC PEEKsil™
Code produit 15258763
Change view
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
500 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
0,15 mm
0,175 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,53 mm
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
36 product options available for selection
| Code produit | Longueur totale (métrique) | Diamètre (métrique) interne | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15258763 | 200 mm | 0,075 mm | 5 pièces |
| 15258783 | 50 mm | 0,53 mm | 5 pièces |
| 15268733 | 200 mm | 0,3 mm | 5 pièces |
| 15268743 | 150 mm | 0,15 mm | 5 pièces |
| 15268753 | 150 mm | 0,05 mm | 5 pièces |
| 15268763 | 500 mm | 0,1 mm | 2 pièces |
| 15298763 | 200 mm | 0,1 mm | 5 pièces |
| 15248743 | 200 mm | 0,15 mm | 5 pièces |
| 15298753 | 150 mm | 0,05 mm | 2 pièces |
| 11991606 | 500 mm | 0,3 mm | 2 pièces |
| 15208773 | 150 mm | 0,1 mm | 5 pièces |
| 15258733 | 150 mm | 0,3 mm | 5 pièces |
| 15268783 | 150 mm | 0,53 mm | 5 pièces |
| 15238763 | 100 mm | 0,075 mm | 5 pièces |
| 15278733 | 50 mm | 0,025 mm | 5 pièces |
| 15298733 | 150 mm | 0,025 mm | 5 pièces |
| 15208733 | 200 mm | 0,2 mm | 5 pièces |
| 15208743 | 200 mm | 0,025 mm | 5 pièces |
| 15218733 | 150 mm | 0,2 mm | 5 pièces |
| 15218743 | 500 mm | 0,025 mm | 2 pièces |
| 15228743 | 50 mm | 0,15 mm | 5 pièces |
| 15228763 | 50 mm | 0,075 mm | 5 pièces |
| 15238733 | 50 mm | 0,3 mm | 5 pièces |
| 15238743 | 100 mm | 0,15 mm | 5 pièces |
| 15238783 | 150 mm | 0,175 mm | 5 pièces |
| 15248733 | 100 mm | 0,3 mm | 5 pièces |
| 15248763 | 150 mm | 0,075 mm | 5 pièces |
| 15248783 | 100 mm | 0,53 mm | 5 pièces |
| 15278723 | 500 mm | 0,2 mm | 2 pièces |
| 15278763 | 50 mm | 0,1 mm | 5 pièces |
| 15278783 | 500 mm | 0,53 mm | 2 pièces |
| 15288723 | 50 mm | 0,2 mm | 5 pièces |
| 15288733 | 100 mm | 0,025 mm | 5 pièces |
| 15288763 | 100 mm | 0,1 mm | 5 pièces |
| 15298723 | 100 mm | 0,2 mm | 5 pièces |
| 15258743 | 500 mm | 0,15 mm | 2 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
15258763
Fournisseur
Trajan Scientific and Medical™
Code fournisseur
0624293
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La paroi interne en silice fondue assure une surface lisse, exempte d'imperfections
- PEEKsil compatible avec la plupart des solvants organiques et résistant aux acides forts
- Gamme de pH comprise entre 0 et 10
- La flexibilité garantit une connexion aisée entre les colonnes, les détecteurs et les injecteurs
Spécification
Spécification
| Type | Tubulures |
| Comprend | 5/boîte |
| Diamètre (métrique) interne | 0,075 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 1,6 mm |
| Longueur totale (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Silice fondue avec gaine polymère |