Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure LC PEEKsil™
Code produit 15298763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
500 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
0,15 mm
0,175 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,53 mm
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15298763 200 mm 0,1 mm 5 pièces
15258763 200 mm 0,075 mm 5 pièces
15258783 50 mm 0,53 mm 5 pièces
15268733 200 mm 0,3 mm 5 pièces
15268743 150 mm 0,15 mm 5 pièces
15268753 150 mm 0,05 mm 5 pièces
15268763 500 mm 0,1 mm 2 pièces
15248743 200 mm 0,15 mm 5 pièces
15298753 150 mm 0,05 mm 2 pièces
11991606 500 mm 0,3 mm 2 pièces
15208773 150 mm 0,1 mm 5 pièces
15258733 150 mm 0,3 mm 5 pièces
15268783 150 mm 0,53 mm 5 pièces
15238763 100 mm 0,075 mm 5 pièces
15278733 50 mm 0,025 mm 5 pièces
15298733 150 mm 0,025 mm 5 pièces
15208733 200 mm 0,2 mm 5 pièces
15208743 200 mm 0,025 mm 5 pièces
15218733 150 mm 0,2 mm 5 pièces
15218743 500 mm 0,025 mm 2 pièces
15228743 50 mm 0,15 mm 5 pièces
15228763 50 mm 0,075 mm 5 pièces
15238733 50 mm 0,3 mm 5 pièces
15238743 100 mm 0,15 mm 5 pièces
15238783 150 mm 0,175 mm 5 pièces
15248733 100 mm 0,3 mm 5 pièces
15248763 150 mm 0,075 mm 5 pièces
15248783 100 mm 0,53 mm 5 pièces
15278723 500 mm 0,2 mm 2 pièces
15278763 50 mm 0,1 mm 5 pièces
15278783 500 mm 0,53 mm 2 pièces
15288723 50 mm 0,2 mm 5 pièces
15288733 100 mm 0,025 mm 5 pièces
15288763 100 mm 0,1 mm 5 pièces
15298723 100 mm 0,2 mm 5 pièces
15258743 500 mm 0,15 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Code produit 15298763 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 0624303
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-10-2026
Tubulure en silice fondue à revêtement en polymère robuste pour une utilisation dans les systèmes HPLC.
  • La paroi interne en silice fondue assure une surface lisse, exempte d'imperfections
  • PEEKsil compatible avec la plupart des solvants organiques et résistant aux acides forts
  • Gamme de pH comprise entre 0 et 10
  • La flexibilité garantit une connexion aisée entre les colonnes, les détecteurs et les injecteurs
    Spécification
    Type Tubulures
    Couleur Rouge
    Comprend 5/boîte
    Diamètre (métrique) interne 0,1 mm
    Diamètre (métrique) externe 1,58 mm
    Longueur totale (métrique) 200 mm
    Matériau Silice fondue avec gaine polymère