Learn More
Macherey-Nagel™ Réactifs en spray pour visualisation CCM
Code produit 10164991 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
2’7’-Dichlorofluorescéine
4-(Diméthylamino)-benzaldéhyde
Acide molydatophosphorique
Acide rubéanique
Aniline phtalate
Chlorure de fer(III)
Dragendorff-Munier
Ferricyanure de potassium
Ninhydrine
Rhodamine B
Réactif de détection de caféine
Vert de bromocrésol
Conditionnement:
1 kit
100mL
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nom chimique ou matériau Conditionnement
10164991 Dragendorff-Munier -
10669191 Ninhydrine 100mL
10565371 Vert de bromocrésol 100mL
10609581 Acide molydatophosphorique 100mL
10650152 Ferricyanure de potassium 100mL
10012831 Aniline phtalate 100mL
12450117 4-(Diméthylamino)-benzaldéhyde 1 kit
10276371 Chlorure de fer(III) 100mL
10736132 Réactif de détection de caféine 100mL
10206521 Rhodamine B 100mL
10246231 Acide rubéanique 100mL
12440117 2’7’-Dichlorofluorescéine 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10164991 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 814402
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Utilisé pour les réactions de détection post-chromatographique en chromatographie sur couche mince. Les réactifs en spray pour visualisation CCM Macherey-Nagel™ sont une sélection de réactifs adaptés à la pulvérisation ou au trempage des plaques de CCM. Pulvérisateur de laboratoire en verre (réf. 814101) vendu séparément.
  • Sélection étendue de réactifs haut de gamme pour la détection d’un large éventail de substances
  • Utilisables pour la pulvérisation ou le trempage des plaques de CCM
  • Conditionnés en flacons ambrés de 100 ml à bouchon à vis
  • Pour pulvérisateurs résistants aux produits chimiques, notamment les pulvérisateurs de laboratoire en verre Macherey-Nagel à poire en caoutchouc (réf. 814101, vendu séparément)
Spécification
Nom chimique ou matériau Dragendorff-Munier
CAS 7705-08-0
Couleur Incolore
Méthode de détection Pulvérisation ou trempage
Formule Réactif Dragendorff-Munier [Nitrate de bismuth(III) – iodure de potassium – Acide tartrique L(+) dissous dans l’eau
À utiliser avec (application) Détection d’alcaloïdes et d’autres composés azotés
À utiliser avec (équipement) Plaques CCM
Matrice Eau
Odeur Inodore
Type d’emballage Flacon ambré avec bouchon à vis
pH 2-3
Type de produit Réactif de visualisation à pulvériser
Quantité 100 mL
Forme Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dragendorff-Munier-réactif à vapouriser
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: bismuth(III) nitrate, basic, potassium iodide,L(+)tartaric acid