Description
- Sélection étendue de réactifs haut de gamme pour la détection d’un large éventail de substances
- Utilisables pour la pulvérisation ou le trempage des plaques de CCM
- Conditionnés en flacons ambrés de 100 ml à bouchon à vis
- Pour pulvérisateurs résistants aux produits chimiques, notamment les pulvérisateurs de laboratoire en verre Macherey-Nagel à poire en caoutchouc (réf. 814101, vendu séparément)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acide molydatophosphorique |
| CAS | 7705-08-0 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0,79–0,86 g/cm3 |
| Méthode de détection | Pulvérisation ou trempage |
| Concentration | Acide molybdophosphorique 3 à < 5 % |
| Formule | Acide molybdophosphorique dans l’éthanol |
| À utiliser avec (application) | Détection des lipides, des stérols, des stéroïdes, des composés réducteurs |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques CCM |
| Matrice | Éthanol |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- acidique phosphomolybdiq réact. à vapour
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: molybdatophosphoricacid, ethanol