Learn More
Olympus™ Objectif Achromat pour contraste de phase pré-centrée à sec LCACHN 40XIPC 40X
Description
- Corrigé pour l’aberration chromatique axiale.
- Corrigé pour l’aberration sphérique.
- Nécessite une glissière pré-centrée CKX3-SLP.
Spécification
Spécification
| Type | Achromat pour contraste de phase pré-centrée à sec |
| Types de connecteurs | Filetage RMS |
| Description | Nombre de champs : 22 |
| Distance de mise au point | Working distance: 2.2 mm |
| Pouvoir grossissant | 40X |
| Ouverture numérique | 0,55 |