Learn More
Testo™ Thermo-hygromètre à affichage LCD
Code produit 10316802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
0°C à 50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
10316802 0°C à 50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10316802 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0560 6081
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce thermo-hygromètre pour diverses applications. Les thermohygromètres Testo™ 608-H1 permettent d’afficher en continu les valeurs de température et d’humidité actuelles
  • Mesure et affichage en continu de la température et de l’humidité relative
  • Calcul et affichage du point de rosée
  • Grand écran couleur clair
  • Capteur d’humidité capacitif avec stabilité à long terme pendant de nombreuses années de mesures
Spécification
Type Thermo-hygromètre
Résolution 0,001
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Type d’affichage LCD
Poids (métrique) 168 g
Tension 9 V
À utiliser avec (application) Pour la mesure et l’affichage en continu de la température et de l’humidité relative