Learn More
Hach™ Tests de cuve LCK
Descrizione
Les tests de cuve LCK Hach sont officiellement approuvés pour les limites de consentement requises par la loi. Avec l’aide de solutions étalons Addista et de solutions pour tests interlaboratoires (round-robin), ils garantissent l’exactitude des résultats analytiques. Le photomètre identifie le test de cuve à partir de son code-barres (IBR+) et calcule le résultat immédiatement. Les cuves assurent précision et sécurité grâce au Dosicap Zip qui élimine le contact avec les réactifs.
- Réactifs pré-dosés prêts à l’emploi sans étapes de rinçage nécessaires
- Valeurs des mesure précises et fiables
- Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce au système fermé et aux faibles quantités de réactifs
- Dosage pratique et sans erreur des réactifs
- Étiquette à code-barres pour la reconnaissance automatique dans le photomètre
- Différenciation entre les tests et les plages de mesure grâce à un code couleur
Order Info
Dimensions et type de produit
Specifica
Specifica
| Analytes | Sulfure dissous |
| Certifications/Conformité | ISO 10530-1991, DIN 38405-D26 |
| Couleur | Bleu clair |
| Format | Tubes pré-dosés |
| À utiliser avec (application) | Test de qualité de l’eau |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètre (DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000), solutions étalons Addista |
| Comprend | Boîte entièrement équipée, ensemble de réactifs |
| Nbre de tests | 25 |
| Plage | 0,1 à 2,0 mg/l S2- |
| Conditions de stockage | 15°C à 25°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- STABLCAL Turbidity Standards Calibration Kit
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.