missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach™ Tests de cuve LCK

Code produit 10768523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Analytes:
Bore
Capacité acide (KS4.3/CaCO3)
Carbone organique total
Fer II et III
Nickel (Trace)
Sulfure dissous
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Analytes Conditionnement
10768523 Nickel (Trace) 1 pièce
10122744 Capacité acide (KS4.3/CaCO3) 1 pièce
10345105 Carbone organique total 25 pièces
10137309 Bore -
10376144 Fer II et III -
10182404 Sulfure dissous 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10768523 Fournisseur Hach™ Code fournisseur LCK537
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Insert, read and finish. Hach™ LCK Cuvette Tests are pre-dosed reagents packaged in a fully equipped box. They provide maximum safety, ease of use and photometric evaluation, while using a minimum amount of reagent/chemicals for an environmentally friendly solution.

Les tests de cuve LCK Hach sont officiellement approuvés pour les limites de consentement requises par la loi. Avec l’aide de solutions étalons Addista et de solutions pour tests interlaboratoires (round-robin), ils garantissent l’exactitude des résultats analytiques. Le photomètre identifie le test de cuve à partir de son code-barres (IBR+) et calcule le résultat immédiatement. Les cuves assurent précision et sécurité grâce au Dosicap Zip qui élimine le contact avec les réactifs.

  • Réactifs pré-dosés prêts à l’emploi sans étapes de rinçage nécessaires
  • Valeurs des mesure précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce au système fermé et aux faibles quantités de réactifs
  • Dosage pratique et sans erreur des réactifs
  • Étiquette à code-barres pour la reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différenciation entre les tests et les plages de mesure grâce à un code couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Analytes Nickel (Trace)
Format Essai de cuvette rectangulaire de 50 mm
À utiliser avec (équipement) Photomètre (DR3900, DR6000)
Comprend Boîte entièrement équipée, ensemble de réactifs
Nbre de tests 20
Plage 0,05 - 1,0 mg/L Ni
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Méthode de test Diméthylglyoxime
Type Test de la cuve LCK
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.