Learn More
Hach™ Tests de cuve LCK
Code produit 11578149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Analytes:
Bore
Capacité acide (KS4.3/CaCO3)
Carbone organique total
Fer II et III
Nickel (Trace)
Nitrite
Nonionic Surfactants
Sulfure dissous
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Analytes Conditionnement
11578149 Carbone organique total -
10122744 Capacité acide (KS4.3/CaCO3) 1 pièce
10156112 Nonionic Surfactants -
10768523 Nickel (Trace) 1 pièce
10345105 Carbone organique total 25 pièces
10137309 Bore -
10376144 Fer II et III -
10749873 Nitrite -
10182404 Sulfure dissous 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11578149 Fournisseur Hach™ Code fournisseur LCK385
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Insérer, lire et finir. Hach™ Les tests LCK Cuvette sont des réactifs prédosés emballés dans une boîte entièrement équipée. Ils offrent une sécurité maximale, une facilité d’utilisation et une évaluation photométrique, tout en utilisant une quantité minimale de réactifs/produits chimiques pour une solution écologique.
Les tests de cuve LCK Hach sont officiellement approuvés pour les limites de consentement requises par la loi. Avec l’aide de solutions étalons Addista et de solutions pour tests interlaboratoires (round-robin), ils garantissent l’exactitude des résultats analytiques. Le photomètre identifie le test de cuve à partir de son code-barres (IBR+) et calcule le résultat immédiatement. Les cuves assurent précision et sécurité grâce au Dosicap Zip qui élimine le contact avec les réactifs.
  • Réactifs pré-dosés prêts à l’emploi sans étapes de rinçage nécessaires
  • Valeurs des mesure précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce au système fermé et aux faibles quantités de réactifs
  • Dosage pratique et sans erreur des réactifs
  • Étiquette à code-barres pour la reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différenciation entre les tests et les plages de mesure grâce à un code couleur
Informations sur la commande
Plage de dim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Analytes Carbone organique total
Certifications/Conformité EN 1484, DIN 38409-H3
Couleur Vert
Format Tubes pré-dosés
À utiliser avec (application) Test de qualité de l’eau
À utiliser avec (équipement) Photomètre (DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000), solutions étalons Addista
Comprend Boîte entièrement équipée, ensemble de réactifs
Nbre de tests 25
Plage 3 à 30 mg/l C
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Méthode de test Purge, digestion de persulfate
Type Test de la cuve au carbone organique total