Learn More
LCL161, MedChemExpress
Code produit 16452687
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452687 50 mg
16429167 5 mg
16426598 10 mg
15590593 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16452687 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15518
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
MedChemExpress LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.
LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau LCL161
CAS 1005342-46-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H33FN4O3S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (199.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](NC)C(N[C@@H](C1CCCCC1)C(N2[C@H](C3=NC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)=CS3)CCC2)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 500.63
Poids de la formule 500.63
Pourcentage de pureté 98.65%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death