Learn More
Taylor Wharton™ Dewar de stockage cryogénique série LD
Code produit 11718529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
50 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11718529 5 L 1 pièce
11768519 10 L 1 pièce
11798519 50 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11718529 Fournisseur Taylor Wharton™ Code fournisseur LD5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    872.13€
    626.54€ / 1 pièces
    Économisez 245.59€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-03-2027
Les dewars cryogéniques de la série LD sont utilisés pour stocker et distribuer de petites quantités d'azote liquide. Elles présentent des taux d'évaporation extrêmement faibles et sont pratiques à utiliser pour diverses applications.
Spécification
Type Dewar de stockage cryogénique
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Capacité (métrique) 5 L
Hauteur (impériale) extérieure 17,5 in
Hauteur (métrique) extérieure 445 mm
Poids (impériale) 6.8 lb.
Poids (métrique) 3,1 kg