Learn More
LDC4297, MedChemExpress
Code produit 16493316
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493316 25 mg
16475278 10 mg
16441487 50 mg
16437997 5 mg
16420176 2 mg
16405946 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16493316 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12653
MedChemExpress LDC4297 is a potent and selective CDK7 inhibitor with an IC50 of 0.13 nM.
LDC4297 is a potent and selective CDK7 inhibitor with an IC50 of 0.13 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau LDC4297
Forme physique Solid
CAS 1453834-21-3
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H28N8O
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 60 mg/mL (138.72 mM)
SMILES CC(C)C1=C(N2N=C1)N=C(OC3CNCCC3)N=C2NCC4=CC=CC=C4N5C=CC=N5
Poids moléculaire (g/mol) 432.52
Poids de la formule 432.52
Pourcentage de pureté 98.25%
Qualité Research