Learn More
LDN-212320, MedChemExpress
Code produit 16445308
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16445308 10 mg
16411517 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16445308 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12741
MedChemExpress LDN-212320 (LDN-0212320) is a glutamate transporter (GLT-1)/excitatory amino acid transporter 2 (EAAT2) activator (at translational level). LDN-212320 (LDN-0212320) prevents nociceptive pain by upregulating astroglial GLT-1 expression in the hippocampus and ACC[1].
LDN-212320 (LDN-0212320) is a glutamate transporter (GLT-1)/excitatory amino acid transporter 2 (EAAT2) activator (at translational level). LDN-212320 (LDN-0212320) prevents nociceptive pain by upregulating astroglial GLT-1 expression in the hippocampus and ACC[1].
Spécification
Nom chimique ou matériau LDN-212320
Forme physique Solid
CAS 894002-50-7
Couleur Gray
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H15N3S
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme LDN-0212320 OSU-0212320
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (170.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=CC=C1CSC2=NN=C(C3=NC=CC=C3)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 293.39
Poids de la formule 293.39
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research