Learn More
LDN-27219, MedChemExpress
Code produit 16433167
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16433167 50 mg
16427138 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16433167 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16693
MedChemExpress LDN-27219 is a potent inhibitor of hTGase(Tissue transglutaminase) with an IC50 of 0.6 uM.
LDN-27219 is a potent inhibitor of hTGase(Tissue transglutaminase) with an IC50 of 0.6 uM.
Spécification
Nom chimique ou matériau LDN-27219
Forme physique Solid
CAS 312946-37-5
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H16N4O2S2
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (306.00 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)C(SCC(NN)=O)=NC3=C1C(C4=CC=CC=C4)=CS3
Poids moléculaire (g/mol) 408.5
Poids de la formule 408.5
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research