Learn More
LDN 27219, Tocris Bioscience™
Code produit 30001643
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001643 10 mg 10mg
30001661 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001643 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 4602/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Transglutaminase 2 (TG2) inhibitor; reversible
Transglutaminase 2 (TG2) inhibitor (IC50 = 0.25 μM). Binds at GTPase site; reversible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312946-37-5
Formule moléculaire C20H16N4O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 408.494
Clé InChI WLBUICQBNZXIDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-oxo-3,5-diphenylthieno 2,3-d pyrimidin-2-yl sulfanyl acetohydrazide, 2-4-oxo-3,5-diphenylthieno 2,3-d pyrimidin-2-yl sulfanylacetohydrazide, 4-oxo-3,5-diphenyl-3,4-dihydro-thieno 2,3-d pyrimidin-2-ylsulfanyl-acetic acid, 4-oxo-3,5-diphenyl-3,4-dihydro-thieno 2,3-d pyrimidin-2-ylsulfanyl-acetic acid hydrazide, 2-3,4-dihydro-4-oxo-3,5-diphenylthieno 2,3-d pyrimidin-2-yl thio-acetic acid hydrazide, 2-3,4-dihydro-4-oxo-3,5-diphenylthieno 2,3-d pyrimidin-2-yl thio acetic acid hydrazide, 2-4-oxo-3,5-diphenyl-3,4-dihydrothieno 2,3-d pyrimidin-2-yl sulfanyl acetohydrazide
CID PubChem 1150683
Nom IUPAC 2-(4-oxo-3,5-diphenylthieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl)sulfanylacetohydrazide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CSC3=C2C(=O)N(C(=N3)SCC(=O)NN)C4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau LDN 27219
Quantité 10 mg
Poids de la formule 408.5
Pourcentage de pureté >99%