Learn More
Kautex™ Godets en PEBD
Code produit 15921401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Gris foncé
Matériau de la poignée:
Acier revêtu de plastique
Antirouille
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau de la poignée unitSize
15921401 Gris foncé Antirouille 10 pièces
10119850 Blanc Acier revêtu de plastique 1 pièce
17818117 Blanc Acier revêtu de plastique 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15921401 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000070587
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu avec des parois épaisses pour plus de stabilité et une longue durée de vie Kautex™ Les seaux en PEBD offrent un récipient robuste et une poignée de support solide pour une variété d'utilisations.
  • Parois épaisses, très stables
  • Échelle graduée en litres à l’intérieur
  • seaux industriels et de laboratoire :  Poignée en acier recouvert de plastique,  Blanc
  • Seau ’du constructeur :  Poignée antirouille,  Gris foncé
Application:
  • fonction de distribution
  • envoi d’échantillons
  • mélange
  • transfert
  • transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Godet
Capacité (métrique) 10 L
Graduations Oui
Matériau PEBD
Couleur Gris foncé
Diamètre (métrique) du fond 212 mm
Diamètre (métrique) supérieur 253 mm
Matériau de la poignée Antirouille
Hauteur (métrique) 279 mm
Comprend Poignée antirouille
Quantité 1 de chaque