Learn More
behr Labor-Technik™ PEBD, boîte blanche, avec robinet
Code produit 10746991
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 l
30 L
Dimensions (L x l x H):
240 x 160 x 240 mm
280 x 190 x 320 mm
420 x 280 x 400 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) unitSize
10746991 5 l 240 x 160 x 240 mm 1 pièce
10548491 10 l 280 x 190 x 320 mm 1 pièce
10708331 30 L 420 x 280 x 400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10746991 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00176987
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Boîte avec robinet soudé. Le robinet soudé fait toute la différence – behroplast™ bidons en polyéthylène
  • Transport simple de la boîte behrotest&trade
    • Poignée injectée faible encombrement
      • Suppression facile des liquides
        • Retrait très facile grâce au robinet soudé behrotest&trade
          • Dimensions pratiques
            • Stockage permettant de gagner de l’espace
              • Boîte translucide
                • Le niveau de liquide directement visible
                  • Boîtes conditionnées individuellement
                    • Protection contre les dommages et les salissures
Spécification
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Capacité (métrique) 5 l
Couleur de bouchon Blanc translucide
Couleur Blanc (translucide)
Description Boîte, blanc translucide, avec robinet, 5 L
Dimensions (L x l x H) 240 x 160 x 240 mm
Hauteur (métrique) 240 mm
Longueur (métrique) 240 mm
Matériau PEBD
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit Canister
Largeur (métrique) 160 mm