Description
- PEBD-L (PEBD linéaire), transparent
- Sans rupture
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient |
| Closure Included | Non |
| Graduated | No |
| Matériau | PEBDL |
| Forme | Rectangulaire |
| Stérilité | Non-sterile |
| Capacité (métrique) | 50 l |
| Couleur | Transparente |
| À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
| Hauteur (métrique) | 160 mm |
| Afficher plus |