Learn More
Thermo Scientific™ Cubitainers™ en PEBD avec bouchon doublé de mousse PEBD
Code produit 15376693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1L
4L
9.5L
20L
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Niveau Conditionnement
15376693 4L Certifiés 12 pièces
15301379 1L Non traitées 12 pièces
15331379 1L Certifiés 12 pièces
15174886 4L Non traitées 12 pièces
15346085 9.5L Non traitées 12 pièces
15321379 9.5L Certifiés 12 pièces
15311379 20L Certifiés 4 pièces
15391369 20L Non traitées 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15376693 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3140001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    154.00€ / 12 pièces
    Économisez 31.00€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Choisissez cette solution légère et compacte pour l’échantillonnage à distance. Disponible certifiés égaler ou dépasser les normes EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure.
Choisissez cette solution légère et compacte pour l’échantillonnage dans des lieux éloignés où le transport en véhicule motorisé est limité. Les Cubitainers en PEBD Thermo Scientific™ sont pliables et emboîtables lorsqu’ils sont vides permettant un stockage et un transport facilités, ou pour plus d’efficacité de rangement dans des petits espaces comme les sacs à dos pour les expéditions d’échantillonnage. Recommandés pour le prélèvement d’échantillons d’eau et autres liquides à faible viscosité pour rechercher les analytes inorganiques à l’état de traces. Certifiés égaler ou dépasser les normes EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure.
  • Récipient en PEBD avec bouchon en polypropylène dont le fond est doublé de PEBD blanc
  • Bouchons assemblés sur les récipients
  • Pliables et emboîtables lorsqu’ils sont vides permettant un gain d’espace lors du stockage et du transport
  • Conception à col étroit recommandée pour la collecte d’échantillons d’eau et d’autres liquides à faible viscosité
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour les métaux, le cyanure et le fluorure
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
Récipient non traité livré assemblé et prêt pour votre propre procédure de nettoyage
Remarque :
Cubitainer est une marque déposée de Hedwin Corporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 gal, 4 L
Capacité (métrique) 4L
Paramètres de certification Qualité de l’eau et des métaux, cyanure, fluorure
Couleur Naturel
Description LDPE Cubitainer
Diamètre (impériale) interne 1.19 po
Diamètre (impériale) 4.17 po
Diamètre (métrique) interne 3.02cm
Matériau HDPE
Nbre par carton 12
Conditionnement Caisse de 12
Bouchon de rechange 067-3800WBP
Stérilité Non stérile
Transparence Translucide
Certifiés Métaux et qualité de l’eau, CN, F
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Certifiés
Volume (impériale) jusqu’au rebord 128 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 3785mL
Hauteur (métrique) 106 mm
Hauteur (impériale) 4,17 in
Joint de fermeture Mousse / PEBD
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-400 mm
Diamètre (métrique) 106mm
Capacité (impériale) 1 gal .
Certifications/Conformité Les récipients certifiés répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.