Learn More
Gilac™ Conteneur rectangulaire emboîtable renforcé
Code produit 13449888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
19 l
30 l
45 l
55 l
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13449888 55 l 1 pièce
11748501 10 L 1 pièce
11738501 19 l -
11768501 30 l 1 pièce
13439888 45 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13449888 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G155821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.75€
    57.66€ / 1 pièces
    Économisez 23.09€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conteneur rectangulaire emboîtable renforcé - Conteneur alimentaire en PEBD pour le stockage et le transport de matières premières à température ambiante et inférieure à zéro. Excellente résistance mécanique : Fabriqué en polyéthylène basse densité pour une meilleure résistance aux chocs.
  • Contenant alimentaire rectangulaire en plastique de 400 x 300 mm
  • Conteneur renforcé
  • Excellente résistance mécanique : Fabriqué en polyéthylène basse densité pour une résistance accrue aux chocs
  • Durabilité exceptionnelle, même avec une utilisation intensive
  • Pour le stockage à température négative et ambiante (-15 °C à +60 °C) et °le transport de matières premières
  • Pas d’écarts ni de chevauchements
  • Lavable à la machine
  • Couvercle pour une hygiène accrue, en option
  • Empilable sans couvercle
  • Compatible avec tous les chariots GILAC à 4 et 6 roues
  • Conçu en partenariat avec des professionnels de la santé
Spécification
Type Bac à nourriture
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Forme Rectangulaires
Capacité (impériale) 14,5 gal.
Capacité (métrique) 55 l
Certifications/Conformité Certifié pour le contact alimentaire
À utiliser avec (application) Stockage des aliments
Longueur (impériale) 21,9 in
Longueur (métrique) 555 mm
Largeur (impériale) 16,9 in
Largeur (métrique) 430 mm
Hauteur (impériale) 15 in
Hauteur (métrique) 380 mm
Poids (impériale) 6.6 lb.
Poids (métrique) 3 kg
À utiliser avec (équipement) Tous les chariots GILAC à 4 et 6 roues