Learn More
Vitlab™ Flacons compte-gouttes en PEBD
Code produit 15223009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15223009 50 ml 24 pièces
15243009 100 ml 24 pièces
15263009 250 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15223009 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 94587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.15€
    66.18€ / 24 pièces
    Économisez 14.97€
    18% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Utilisez ces flacons compte-gouttes en PEBD Vitlab™ transparents pour – la conservation, le stockage et la distribution et utilisez l’embout fin et extra long pour une distribution précise.
  • Flacons à col étroit
  • En PEBD
  • Transparent
  • Avec insert compte-gouttes
  • Bouchon à vis en PEBD
  • Embout extra long et fin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Couleur Transparente
Matériau PEBD
Nb par paquet 24Pack
Quantité 24/boîte
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 117 mm
Diamètre (métrique) 37 mm
Type de bouchon Câblage
Type de produit Flacon compte-gouttes