Learn More
Buerkle™ Flacons compte-gouttes en PEBD
Code produit 15306368 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
30 mL
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
50 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15306368 50 ml 1 pièce
11816413 20 mL 1 pièce
10267512 30 mL 1 pièce
11826413 30 mL 50 pièces
11822273 30 mL 10 pièces
11846413 100 mL 1 pièce
11856413 250 mL 1 pièce
11866413 500 ml 1 pièce
11876413 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15306368 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03060050
En stock
Dispense des petites quantités de liquide, en goutte à goutte ou en jet fin. Les flacons compte-gouttes en PEBD Buerkle™ sont dotés d’une construction robuste et d’un bouchon captif pratique.
  • Fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) pour plus de clarté, de solidité et de flexibilité
  • Le bouchon captif fixé sur le bouchon compte-gouttes en polyéthylène s’adapte à la pointe et élimine le mauvais positionnement du bouchon
  • La pointe compte-gouttes doit être coupée avant la première utilisation pour un versement de précision
  • Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
  • Translucide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) 1.57 in.
Diamètre (métrique) intérieur de col 13 mm
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Hauteur (métrique) avec bouchon 116 mm
Matériau PEBD
Stérilité Non-sterile
Filetage (métrique) 18 mm
Closure Included Oui
Graduated No
Bouche Narrow
Hauteur (métrique) 116 mm
Hauteur (impériale) 3.31 in.
Matériau du bouchon Polyéthylène
Diamètre (métrique) 40 mm
Type de bouchon Bouchon compte-gouttes à débit ajustable
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 1.69 oz.
Forme Round
Jetable Reusable