Learn More
Karl Hecht™ Flacons compte-gouttes en PEBD
Code produit 10084111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Taille du bouchon:
GL 25
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10084111 250 ml GL 25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10084111 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 49103024
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Doté d'un embout compte-gouttes pour une distribution précise et répétable des liquides.
  • En PE
  • Avec capuchon intégré
  • Disponibles en plusieurs capacités et tailles de bouchons
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Rouge
Closure Included Oui
Taille du bouchon GL 25
Type de bouchon Bouchon fixé
Type de produit Flacon compte-gouttes