Learn More
BRAND™ Pipette compte-gouttes en PEBD
Code produit 10717801 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,5 ml
5 ml
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10717801 1,5 ml 100 pièces
10604161 5 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10717801 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 125410
En stock
En polyéthylène basse densité (PEBD) Utilisé pour l’échantillonnage et la décantation de liquides infectieux ou toxiques. Gradué avec soufflets.
  • En PEBD
  • Gradué
  • Comprend des soufflets
  • Pour la manipulation d’échantillons toxiques ou de matière infectieuse
  • 100/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PEBD
À utiliser avec (application) Pour l’échantillonnage et la décantation de liquides infectieux ou toxiques
Graduée Oui
Quantité 100/boîte
Volume (métrique) 1,5 ml
Longueur (métrique) 133 mm
Type Pipette compte-gouttes